Print…
4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(3-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine
OR965482-25G OR965482-5G
APOSOR965482-25GEA 253 EUR
APOSOR965482-25G APOSOR965482-5G
4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine 98%
4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine
Fórmula: C₉H₈N₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01317832
Número CAS: 66521-66-2