Print…
Ethyl-2-cyanobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Cyanobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-cyanobenzoate
OR965457-1G OR965457-5G
APOSOR965457-1GEA 56.7 EUR
APOSOR965457-1G APOSOR965457-5G
Ethyl-2-cyanobenzoate 95%
Ethyl-2-cyanobenzoate
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Número MDL : MFCD03423595
Número CAS: 6525-45-7