Print…
2-Bromo-6-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR965427-250MG OR965427-1G
APOSOR965427-250MGEA 400 EUR
APOSOR965427-250MG APOSOR965427-1G
2-Bromo-6-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
2-Bromo-6-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₈H₇BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12922819
Número CAS: 1042141-33-2