Print…
2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR965333-1G OR965333-250MG OR965333-5G
APOSOR965333-1GEA 284 EUR
APOSOR965333-1G APOSOR965333-250MG APOSOR965333-5G
2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid 96%
2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06809613
Número CAS: 61449-65-8