Print…
2-(2-Methyl-1H-indol-1-yl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR965293-10G OR965293-1G OR965293-5G
APOSOR965293-10GEA 456 EUR
APOSOR965293-10G APOSOR965293-1G APOSOR965293-5G
2-(2-Methyl-1H-indol-1-yl)acetic acid 97%
2-(2-Methyl-1H-indol-1-yl)acetic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 86704-55-4