Print…
7-Bromo-2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Bromo-2,3-dihydro-[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine
OR965152-100MG OR965152-1G OR965152-250MG
APOSOR965152-100MGEA 177 EUR
APOSOR965152-100MG APOSOR965152-1G APOSOR965152-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine 97%
7-Bromo-2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15530247
Número CAS: 95897-49-7