Print…
tert-Butyl-3-(iodomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Boc-3-(iodomethyl)-pyrrolidine
OR965122-1G OR965122-500MG
APOSOR965122-1GEA 393 EUR
APOSOR965122-1G APOSOR965122-500MG
tert-Butyl-3-(iodomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(iodomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₈INO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08059333
Número CAS: 479622-36-1