Print…
tert-Butyl-3-(isopropyl)carbazate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR965099-1G OR965099-5G
APOSOR965099-1GEA 0 EUR
APOSOR965099-1G APOSOR965099-5G
tert-Butyl-3-(isopropyl)carbazate 98%
tert-Butyl-3-(isopropyl)carbazate
Fórmula: C₈H₁₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14635748
Número CAS: 16689-35-3