Print…
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR965089-1G OR965089-5G
APOSOR965089-1GEA 0 EUR
APOSOR965089-1G APOSOR965089-5G
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 168…173 °C
Densidade: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 13398-94-2