4-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR965062-1G
OR965062-250MG
OR965062-5G
APOSOR965062-1GEA
226
EUR
APOSOR965062-1G
APOSOR965062-250MG
APOSOR965062-5G
4-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 97%
4-(2-Aminoethoxy)benzonitrile
Fórmula:
C₉H₁₀N₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16495887 Número CAS: 67333-09-9 |