Print…
3-Cyclopentene-1-ol 96+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Cyclopent-3-enol
OR965026-100G OR965026-25G
APOSOR965026-100GEA 290 EUR
APOSOR965026-100G APOSOR965026-25G
3-Cyclopentene-1-ol 96+%
3-Cyclopentene-1-ol
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de Inflamação: 41,9 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798186
Número CAS: 14320-38-8
UN: 1987
ADR: 3,III