Print…
1-sec-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR965024-1G OR965024-5G
APOSOR965024-1GEA 190 EUR
APOSOR965024-1G APOSOR965024-5G
1-sec-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-sec-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₅NO₃
Peso Molecular: 185.22 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03834530
Número CAS: 696647-92-4