Print…
1-Hydroxycyclopentanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR964823-1G OR964823-5G
APOSOR964823-1GEA 0 EUR
APOSOR964823-1G APOSOR964823-5G
1-Hydroxycyclopentanecarboxylic acid 97%
1-Hydroxycyclopentanecarboxylic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045414
Número CAS: 16841-19-3