3-Amino-2-thiophenecarbonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR964788-100MG
OR964788-1G
OR964788-250MG
APOSOR964788-100MGEA
161
EUR
APOSOR964788-100MG
APOSOR964788-1G
APOSOR964788-250MG
3-Amino-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Amino-2-thiophenecarbonitrile
Fórmula:
C₅H₄N₂S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número CAS:
56489-05-5 |