Print…
3-Amino-2-thiophenecarbonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR964788-100MG OR964788-1G OR964788-250MG
APOSOR964788-100MGEA 161 EUR
APOSOR964788-100MG APOSOR964788-1G APOSOR964788-250MG
3-Amino-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Amino-2-thiophenecarbonitrile
Fórmula: C₅H₄N₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 56489-05-5