Print…
5-Amino-3-(2-chlorophenyl)isoxazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(2-Chlorophenyl)isoxazole-5-amine
OR964757-1G OR964757-250MG
APOSOR964757-1GEA 348 EUR
APOSOR964757-1G APOSOR964757-250MG
5-Amino-3-(2-chlorophenyl)isoxazole 95%
5-Amino-3-(2-chlorophenyl)isoxazole
Fórmula: C₉H₇ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06199356
Número CAS: 27025-74-7