Print…
3-Butyn-1-amine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR964735-1G OR964735-250MG OR964735-5G OR964735-25G
APOSOR964735-1GEA 0 EUR
APOSOR964735-1G APOSOR964735-250MG APOSOR964735-5G APOSOR964735-25G
3-Butyn-1-amine hydrochloride 95%
3-Butyn-1-amine hydrochloride
Fórmula: C₄H₇N·HCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658391
Número CAS: 88211-50-1