Print…
3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-benzamide
OR964687-1G OR964687-250MG
APOSOR964687-1GEA 464 EUR
APOSOR964687-1G APOSOR964687-250MG
3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride 97%
3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₅ClN₂O
Peso Molecular: 214.7 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09836256
Número CAS: 863548-47-4