Print…
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR964681-100MG OR964681-1G OR964681-250MG
APOSOR964681-100MGEA 66.7 EUR
APOSOR964681-100MG APOSOR964681-1G APOSOR964681-250MG
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine 98%
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Ponto de Fusão: 70…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11857632
Número CAS: 1087659-24-2