Print…
6-Chloro-L-Tryptophan 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR964662-1G OR964662-250MG OR964662-500MG OR964662-100MG
APOSOR964662-1GEA 690 EUR
APOSOR964662-1G APOSOR964662-250MG APOSOR964662-500MG APOSOR964662-100MG
6-Chloro-L-Tryptophan 97%
6-Chloro-L-Tryptophan
Fórmula: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683925
Número CAS: 33468-35-8