Print…
D-Phenylalaninamide hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-D-Phe-NH2·HCl
OR964553-100G OR964553-25G OR964553-5G
APOSOR964553-100GEA 905 EUR
APOSOR964553-100G APOSOR964553-25G APOSOR964553-5G
D-Phenylalaninamide hydrochloride 98%
D-Phenylalaninamide hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₂N₂O·HCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153454
Número CAS: 71666-94-9