Print…
Boc-D-Glu(Obzl)-OH
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Boc-D-Glu(OBzl)-OH, N-Boc-D-glutamic acid 5-benzyl ester
OR964505-100G OR964505-25G OR964505-5G
APOSOR964505-100GEA 459 EUR
APOSOR964505-100G APOSOR964505-25G APOSOR964505-5G
Boc-D-Glu(Obzl)-OH
Boc-D-Glu(Obzl)-OH
Fórmula: C₁₇H₂₃NO₆
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00038258
Número CAS: 35793-73-8