Print…
Acetyl-L-threonine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR964495-1G OR964495-250MG OR964495-5G
APOSOR964495-1GEA 0 EUR
APOSOR964495-1G APOSOR964495-250MG APOSOR964495-5G
Acetyl-L-threonine 97%
Acetyl-L-threonine
Fórmula: C₆H₁₁NO₄
Ponto de Fusão: 126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037810
Número CAS: 17093-74-2