Print…
(R)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR964438-1G OR964438-5G
APOSOR964438-1GEA 0 EUR
APOSOR964438-1G APOSOR964438-5G
(R)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid 97%
(R)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00211263
Número CAS: 20312-37-2