Print…
3,3-Dimethylbutyraldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3,3-Dimethylbutanal
OR964405-10G OR964405-25G OR964405-100G OR964405-1G OR964405-5G
APOSOR964405-10GEA 0 EUR
APOSOR964405-10G APOSOR964405-25G APOSOR964405-100G APOSOR964405-1G APOSOR964405-5G
3,3-Dimethylbutyraldehyde 97%
3,3-Dimethylbutyraldehyde
Fórmula: C₆H₁₂O
Peso Molecular: 100.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042807
Número CAS: 2987-16-8