Print…
Methyl-N-acetyl-L-leucinate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR964340-1G OR964340-25G OR964340-5G
APOSOR964340-1GEA 102 EUR
APOSOR964340-1G APOSOR964340-25G APOSOR964340-5G
Methyl-N-acetyl-L-leucinate 95%
Methyl-N-acetyl-L-leucinate
Fórmula: C₉H₁₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038292
Número CAS: 1492-11-1