Print…
Boc-N-Me-Nle-OH 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Boc-N-methyl-L-norleucine
OR964309-1G OR964309-5G
APOSOR964309-1GEA 137 EUR
APOSOR964309-1G APOSOR964309-5G
Boc-N-Me-Nle-OH 97%
Boc-N-Me-Nle-OH
Fórmula: C₁₂H₂₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153391
Número CAS: 117903-25-0