Print…
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR964229-25G OR964229-5G
APOSOR964229-25GEA 0 EUR
APOSOR964229-25G APOSOR964229-5G
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid 97%
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014027
Número CAS: 10516-71-9