Print…
N-Carbobenzoxy-D-threonine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Z-D-Thr-OH, N-Cbz-D-threonine, (2R,3S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-3-hydroxybutanoic acid
OR964218-100G OR964218-25G
APOSOR964218-100GEA 452 EUR
APOSOR964218-100G APOSOR964218-25G
N-Carbobenzoxy-D-threonine 97%
N-Carbobenzoxy-D-threonine
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037808
Número CAS: 80384-27-6