Print…
Boc-D-norvaline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pentanoic acid, Boc-D-Nva-OH
OR964138-25G OR964138-5G
APOSOR964138-25GEA 85.7 EUR
APOSOR964138-25G APOSOR964138-5G
Boc-D-norvaline 97%
Boc-D-norvaline
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00155638
Número CAS: 57521-85-4