Print…
Ac-D-Nle-OH, Acetyl-D-2-aminohexanoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ac-d-nle-oh
OR964093-25G OR964093-5G
APOSOR964093-25GEA 734 EUR
APOSOR964093-25G APOSOR964093-5G
Ac-D-Nle-OH, Acetyl-D-2-aminohexanoic acid 95%
Ac-D-Nle-OH, Acetyl-D-2-aminohexanoic acid
Fórmula: C₈H₁₅NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063171
Número CAS: 54896-21-8