Print…
Z-D-MEAla-OH 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR964070-1G OR964070-5G
APOSOR964070-1GEA 0 EUR
APOSOR964070-1G APOSOR964070-5G
Z-D-MEAla-OH 97%
Z-D-MEAla-OH
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153387
Número CAS: 68223-03-0