Print…
2-Methylquinoxaline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR964038-100G OR964038-25G
APOSOR964038-100GEA 192 EUR
APOSOR964038-100G APOSOR964038-25G
2-Methylquinoxaline 98%
2-Methylquinoxaline
Fórmula: C₉H₈N₂
Peso Molecular: 144.18 g/mol
Ponto de ebulição: 245
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006727
Número CAS: 7251-61-8