Print…
N-α-Fmoc-N-g-tosyl-D-arginine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Fmoc-D-Arg(Tos)-OH
OR963991-1G OR963991-5G
APOSOR963991-1GEA 183 EUR
APOSOR963991-1G APOSOR963991-5G
N-α-Fmoc-N-g-tosyl-D-arginine 98%
N-alpha-Fmoc-N-g-tosyl-D-arginine
Fórmula: C₂₈H₃₀N₄O₆S
Peso Molecular: 550.64 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065621
Número CAS: 139090-50-9