Print…
(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3,4-Dimethoxycinnamonitrile
OR963888-1G OR963888-5G
APOSOR963888-1GEA 161 EUR
APOSOR963888-1G APOSOR963888-5G
(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylonitrile 95%
(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylonitrile
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001931
Número CAS: 6443-72-7