Print…
2-Bromo-5-phenyloxazole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR963800-1G OR963800-250MG OR963800-5G
APOSOR963800-1GEA 340 EUR
APOSOR963800-1G APOSOR963800-250MG APOSOR963800-5G
2-Bromo-5-phenyloxazole 96%
2-Bromo-5-phenyloxazole
Fórmula: C₉H₆BrNO
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD12828094
Número CAS: 129053-70-9