Print…
(S)-Methyl-2-aminopentanoate hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR963720-100G OR963720-25G
APOSOR963720-100GEA 0 EUR
APOSOR963720-100G APOSOR963720-25G
(S)-Methyl-2-aminopentanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-aminopentanoate hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₄ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190974
Número CAS: 56558-30-6