Print…
2-Nitro-5-(1-pyrrolidinyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Nitro-5-(pyrrolidin-1-yl)aniline
OR963708-1G OR963708-5G
APOSOR963708-1GEA 94.4 EUR
APOSOR963708-1G APOSOR963708-5G
2-Nitro-5-(1-pyrrolidinyl)aniline
2-Nitro-5-(1-pyrrolidinyl)aniline
Fórmula: C₁₀H₁₃N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00545947
Número CAS: 289913-98-0