Print…
2'-Amino-4'-methoxyacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(2-Amino-4-methoxyphenyl)ethanone
OR963707-1G OR963707-250MG
APOSOR963707-1GEA 163 EUR
APOSOR963707-1G APOSOR963707-250MG
2'-Amino-4'-methoxyacetophenone 95%
2'-Amino-4'-methoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972112
Número CAS: 42465-53-2