Print…
Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: H-DL-NorLeu-OMe·HCl, H-DL-Nle-OMe·HCl, Methyl 2-aminohexanoate hydrochloride
OR963597-100G OR963597-25G OR963597-5G
APOSOR963597-100GEA 400 EUR
APOSOR963597-100G APOSOR963597-25G APOSOR963597-5G
Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₆ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058296
Número CAS: 77300-48-2