Print…
Dimethyl-N,N-diisopropylphosphoramidite 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Dimethyl n,n-diisopropylphosphoramidite
OR963457-1G OR963457-5G OR963457-250MG
APOSOR963457-1GEA 120 EUR
APOSOR963457-1G APOSOR963457-5G APOSOR963457-250MG
Dimethyl-N,N-diisopropylphosphoramidite 97%
Dimethyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
Fórmula: C₈H₂₀NO₂P
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153505
Número CAS: 122194-07-4