Print…
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Amino-[1,1-biphenyl]-4-carbonitrile, 4-Amino-4'-cyanodiphenyl, 4'-Aminobiphenyl-4-carbonitrile, 4-(4-Aminophenyl)benzonitrile, 4-Amino-4'-cyanobiphenyl
OR963407-1G OR963407-5G
APOSOR963407-1GEA 62.5 EUR
APOSOR963407-1G APOSOR963407-5G
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile 98%
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile
Fórmula: C₁₃H₁₀N₂
Peso Molecular: 194.2319 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191367
Número CAS: 4854-84-6