Print…
Ac-DL-Pra-Oet 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-acetamidopent-4-ynoate
OR963272-1G OR963272-5G
APOSOR963272-1GEA 183 EUR
APOSOR963272-1G APOSOR963272-5G
Ac-DL-Pra-Oet 95%
Ac-DL-Pra-Oet
Fórmula: C₉H₁₃NO₃
Peso Molecular: 183.207 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00237477
Número CAS: 23235-05-4