Print…
Ac-Nva-OH 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR963214-5G OR963214-100G
APOSOR963214-5GEA 132 EUR
APOSOR963214-5G APOSOR963214-100G
Ac-Nva-OH 98%
Ac-Nva-OH
Fórmula: C₇H₁₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 15891-50-6