Print…
Ac-Nle-OH 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR963188-25G OR963188-5G
APOSOR963188-25GEA 214 EUR
APOSOR963188-25G APOSOR963188-5G
Ac-Nle-OH 95%
Ac-Nle-OH
Fórmula: C₈H₁₅NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151961
Número CAS: 15891-49-3