Print…
D-Methionine methyl ester hydrochloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: H-D-Met-OMe·HCl, H-D-Met-OMe.HCl
OR963120-100G OR963120-25G
APOSOR963120-100GEA 281 EUR
APOSOR963120-100G APOSOR963120-25G
D-Methionine methyl ester hydrochloride 96%
D-Methionine methyl ester hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₃NO₂S·HCl
Peso Molecular: 199.7 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070385
Número CAS: 69630-60-0