Print…
2-Bromobenzo[b]thiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-benzo[b]thiophene
OR9631-1G OR9631-25G OR9631-5G
APOSOR9631-1GEA 72.7 EUR
APOSOR9631-1G APOSOR9631-25G APOSOR9631-5G
2-Bromobenzo[b]thiophene
2-Bromobenzo[b]thiophene
Fórmula: C₈H₅BrS
Peso Molecular: 213.0943 g/mol
Ponto de Fusão: 37…43 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08435846
Número CAS: 5394-13-8