Print…
Ac-D-phenylglycinol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR963082-1G OR963082-5G
APOSOR963082-1GEA 226 EUR
APOSOR963082-1G APOSOR963082-5G
Ac-D-phenylglycinol 95%
Ac-D-phenylglycinol
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038782
Número CAS: 78761-26-9