Print…
Fmoc-N-Me-D-Leu-OH 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-Fmoc-N-methyl-D-leucine, (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)-4-methylpentanoic acid, Fmoc-D-N-Me-Leu-OH
OR963073-25G OR963073-5G
APOSOR963073-25GEA 394 EUR
APOSOR963073-25G APOSOR963073-5G
Fmoc-N-Me-D-Leu-OH 97%
Fmoc-N-Me-D-Leu-OH
Fórmula: C₂₂H₂₅NO₄
Peso Molecular: 367.445 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00235877
Número CAS: 103478-63-3