Print…
3-(Piperidin-4-yloxy)pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962957-1G OR962957-250MG
APOSOR962957-1GEA 435 EUR
APOSOR962957-1G APOSOR962957-250MG
3-(Piperidin-4-yloxy)pyridine 98%
3-(Piperidin-4-yloxy)pyridine
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08059774
Número CAS: 310881-48-2