Print…
1-Phenyl-2-pentanone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Phenylpentan-2-one
OR962924-1G OR962924-5G
APOSOR962924-1GEA 78.3 EUR
APOSOR962924-1G APOSOR962924-5G
1-Phenyl-2-pentanone 95%
1-Phenyl-2-pentanone
Fórmula: (C₆H₅)CH₂C(O)(CH₂)₂CH₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00027142
Número CAS: 6683-92-7